Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
canine kidney
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
canine kidney
description
Canine Cocker Spaniel Kidney Sialic Acid Over Expression
packaging
tube of 5 μg 05071502-DNA-5UG, pkg of vial of cells 05071502-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Enhanced expression of 6-linked sialic acids
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Nadekspresja kwasu sialowego w nerkach u psów rasy cocker spaniel
Ta linia komórkowa została uzyskana poprzez stabilną transfekcję komórek MDCK cDNA ludzkiej 2,6-sialtransferazy (SIAT1). Komórki wyrażają dwa razy większe ilości 6-łańcuchowych kwasów sialowych i dwa razy mniejsze ilości 3-łańcuchowych kwasów sialowych niż macierzyste komórki MDCK. Komórki MDCK-SIAT1 są przedstawiane jako odpowiedni system do testowania wrażliwości wirusa ludzkiej grypy na inhibitory neuraminidazy (NAI) ze względu na ich nadmierną ekspresję cząsteczek sialilo-2,6-galaktozy.
Preparation Note
DMEM + 2mM Glutamina + 1mg/ml G418 + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (85-95%) w stosunku 1:10 do 1:20, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 37°C; 5%CO2.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?