SAB4500823
Anti-PAR1 (Cleaved-Ser42), N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CXCR-7, CXCR7, G-protein coupled receptor 159, G-protein coupled receptor RDC1, chemokine orphan receptor 1
Wybierz wielkość
2140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2140,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Ser42)
informacje o genach
human ... F2R(2149)
Opis ogólny
Protease-activated receptor-1 (PAR1), also known as coagulation factor II thrombin receptor (F2R), is encoded by the gene mapped to human chromosome 5q13.3. The encoded protein is a cell surface seven-transmembrane G protein coupled receptor.
Immunogen
Immunogen Range: 23-72
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)