SAB4500690
Anti-EDG3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 3, S1P receptor Edg-3, S1P3, Sphingosine 1-phosphate receptor 3, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-3
Wybierz wielkość
2140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2140,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 42 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
ciąg SMILES
O1C(C1C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC)CCCCC
InChI
1S/C19H34O3/c1-3-4-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-19(20)21-2/h9,12,17-18H,3-8,10-11,13-16H2,1-2H3/b12-9+
Klucz InChI
JTSVQVYMBXVLFI-FMIVXFBMSA-N
informacje o genach
human ... S1PR3(1903)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zakres immunogenu: 1-50
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)