Przejdź do
756245
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclotetrasiloxane
90%
Synonim(y):
CS-697, Polyglycidyl ether cyclosiloxane, Tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclomethylsiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H56O12Si4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
697.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
form
viscous liquid
eq. wt.
175-190 g/eq Epoxide
viscosity
100-250 mPa.s
density
1.132 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si]2(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(CCCOCC3CO3)O[Si](C)(CCCOCC4CO4)O[Si](C)(CCCOCC5CO5)O2
InChI
1S/C28H56O12Si4/c1-41(13-5-9-29-17-25-21-33-25)37-42(2,14-6-10-30-18-26-22-34-26)39-44(4,16-8-12-32-20-28-24-36-28)40-43(3,38-41)15-7-11-31-19-27-23-35-27/h25-28H,5-24H2,1-4H3
InChI key
BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51299040094396281
description
90%
description
≥98.5%, ≥99.999% trace metals basis
description
technical
description
-
assay
90%
assay
≥99.999% trace metals basis, ≥98.5%
assay
-
assay
-
density
1.132 g/mL at 25 °C
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
viscous liquid
form
-
form
-
form
liquid
viscosity
100-250 mPa.s
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)