Merck
475734
Sigma-Aldrich
Glycerol diglycidyl ether
technical grade
Synonim(y):
Glycerin diglycidyl ether, Glycerol diglycidyl ether
Wybierz wielkość
100 ML
282,00 zł
500 ML
574,00 zł
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
282,00 zł
500 ML
574,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
gęstość
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(COCC1CO1)OCC2CO2.OC(COCC3CO3)COCC4CO4
InChI
1S/2C9H16O5/c10-7(1-11-3-8-5-13-8)2-12-4-9-6-14-9;10-1-7(12-5-9-6-14-9)2-11-3-8-4-13-8/h2*7-10H,1-6H2
Klucz InChI
QFMWJDGCJROGRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glycerol diglycidyl ether (GDE) is an aliphatic epoxy monomer that can be used as a diepoxy crosslinker. It has a low viscous epoxy matrix that can be cured with aliphatic amines to form a thermosetting material with good flexibility. Its properties include low shrinkage, good adhesion, and good thermo-mechanical properties.[1][2]
Zastosowanie
GDE can be used in the formation of epoxy materials, which can further be used in electrical instruments and biodegradable plastics.[3][4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabrication and characterization of chemically crosslinked keratin films
Tanabe T, et al.
Materials Science and Engineering, C, 24(3), 441-446 (2004)
The relationship between composition and electrical properties of brass covered by a nanocomposite coating of glycerol diglycidyl ether: An EIS and DMTA study
Omrani A, et al.
Progress in Organic Coatings, 76(2-3), 360-366 (2013)
Saif urRehman et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 136, 1156-1165 (2015-11-29)
Here, we report a new microgel preparation from tris(2-aminoethyl)amine (TAEA) and glycerol diglycidyl ether (GDE) as p(TAEA-co-GDE) via simple microemulsion polymerization/crosslinking by using L-α lecithin as surfactant and gasoline as organic phase. The p(TAEA-co-GDE) microgels were visualized using optical microscopy
Arpad A Vass
Forensic science international, 301, 149-159 (2019-06-04)
This case report summarises the investigation of a death scene in the trunk of a car. Air sampling, laser-induced breakdown spectroscopy, and gas chromatography/mass spectrometry on samples of carpet and tyre well scrapings from the vehicle's trunk were utilised to
Biodegradable photocross-linked polymers of glycerol diglycidyl ether and structurally different alcohols
Kasetaite S, et al.
Reactive and Functional Polymers, 122(2-3), 42-50 (2018)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this soluble in solvents such as NMP, DMSO, DMF, ...?
    1 answer
    1. This product is a colorless liquid that is not tested for solubility/miscibility. However, various sources report that this material is soluble in ethanol, acetone, and dimethylformamide. This information has not been validated.