Kluczowe dokumenty
SAB4301564
Sigma-Aldrich
Anty-fosfoROCK2(pTyr722)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ROCK-II
Wybierz wielkość
100 μL
1980,00 zł
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
160 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_033098.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr722)
informacje o genach
mouse ... Rock2(19878)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom ROCK2 tylko wtedy, gdy jest fosforylowany przy tyrozynie 722.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 722 (K-I-Y(p)-E-S) pochodząca z ludzkiego ROCK2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 1,0 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dylan R Addis et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 319(2), L337-L359 (2020-06-25)
Bromine (Br2) is an organohalide found in nature and is integral to many manufacturing processes. Br2 is toxic to living organisms, and high concentrations can prove fatal. To meet industrial demand, large amounts of purified Br2 are produced, transported, and
Manhua Xu et al.
Heliyon, 9(11), e22012-e22012 (2023-12-04)
To investigate the effect and potential molecular mechanism of microRNA-93 (miR-93) on retinal ganglion cells (RGCs) apoptosis as well as retinal damage in acute glaucoma mice. RGCs apoptosis were induced by oxygen-glucose deprivation and reperfusion (OGD/R). The pro-apoptotic effect of