14-383
Odczynnik do testu Rho (Rhotekin RBD, agaroza), 650 µg
Specifically binds to & precipitates GTP-Rho, but not GDP-Rho from cell lysates. For use in Affinity Binding Assays.
Synonim(y):
Odczynnik do wykrywania Rho, Odczynnik testowy Rho, Odczynnik testowy Rhotekin RBD
Wybierz wielkość
2830,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2830,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
affinity binding assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
mouse ... RTKN(20166)
Opis ogólny
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)