Przejdź do
14-338
Białko ROKα/ROCK-II, aktywne, szczur, 10 µg
Active, rat, N-terminal, His-tagged, fusion protein corresponding to amino acids 2-543 of rat ROKa/ROCK-II. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
rat
Mol wt:
Mw 66 kDa
2370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
mol wt
Mw 66 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
rat ... ROCK1(81762)
General description
N-końcowe, znakowane His, białko fuzyjne odpowiadające aminokwasom 2-543 szczurzego ROKa/ROCK-II.
Uwaga: Preparat zawiera liczne białka komórkowe Sf21, które słabo wiążą się z agarozą Ni-NTA.
Źródło produktu: Szczurza ROKa/ROCK-II wyrażona w komórkach owadów Sf21.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: ROKα/ROCK-II
Target Sub-Family: AGC
Physical form
10 μg enzymu w 2,3 μl 50 mM Tris/HCl pH7,5, 150 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij-35, 270 mM sacharozy, 2 mM benzamidyny, 0,4 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Ni-NTA agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
Rroutinely evaluated using the S6 Kinase Assay Kit
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-451-M14-460-M14-742-M
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
rat
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
mol wt
Mw 66 kDa
mol wt
Mw 63.3 kDa
mol wt
Mw 124.5 kDa
mol wt
Mw 38.1 kDa
UniProt accession no.
Q13464
UniProt accession no.
Q13464
UniProt accession no.
P42684
UniProt accession no.
P21802
Gene Information
rat ... ROCK1(81762)
Gene Information
human ... ROCK1(6093)
Gene Information
mouse ... ABL2(11352)
Gene Information
human ... FGFR2(2263)
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c