Kluczowe dokumenty
SAB4300738
Sigma-Aldrich
AntykolagenIV
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Domena COL4A1 NC1, KOLAGEN BŁONY PODSTAWNEJ, ZATRZYMANIE ŁAŃCUCHA ALFA-1, polipeptyd alfa-1 kolagenu IV, preproteina kolagenu alfa 1 typu IV
Wybierz wielkość
100 μL
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
160 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001836.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL4A1(1282)
Opis ogólny
COL4A1 (łańcuch α 1 kolagenu typu IV) należy do rodziny kolagenów. Ma N-końcową domenę 7S, C-końcową domenę globularną (NC1) i centralną potrójną część helikalną z krótkimi przerwami powtórzeń Gly-X-Y. Jest ważnym składnikiem kolagenu typu IV w błonie podstawnej. Gen COL4A1 znajduje się na ludzkim chromosomie 13q34.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka kolagenu IV.
Immunogen
Syntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego kolagenu IV.
Zastosowanie
Kolagen typu IV z hodowli ludzkich komórek został wykorzystany w analizie immunofluorescencyjnej.
Działania biochem./fizjol.
Zaburzenie związane z COL4A1 (łańcuch α 1 kolagenu typu IV) wiąże się z powikłaniami płucnymi. Mutacje w COL4A1 powodują rodzinną porencefalię, dziecięce porażenie połowicze, chorobę małych naczyń mózgowych (CSVD) i udar krwotoczny.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Remodeling of the Extracellular Matrix by Endothelial Cell-Targeting siRNA Improves the EPR-Based Delivery of 100?nm Particles
Sakurai Y, et al.
Molecular Therapy, 24(12), 2090-2099 (2016)
Collagens?structure, function, and biosynthesis
Gelse K, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 55 (2003)
Association of COL4A1 gene polymorphisms with cerebral palsy in a Chinese Han population.
Bi D, et al.
Clinical Genetics, 90(2), 149-155 (2016)
Cerebrovascular disease related to COL4A1 mutations in HANAC syndrome.
Alamowitch S, et al.
Neurology, 73(22), 1873-1882 (2009)
A severe pulmonary complication in a patient with COL4A1-related disorder: A case report.
Abe Y, et al.
European Journal of Medical Genetics, 60(3), 169-171 (2017)