C1926
Monoclonal Anti-Collagen, Type IV antibody produced in mouse
clone COL-94, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-Collagen IV, Collagen IV Detection Antibody, Mouse Anti-Collagen IV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
COL-94, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of human tissue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL4A1(1282) , COL4A3(1285) , COL4A4(1286) , COL4A5(1287) , COL4A6(1288)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- indirect immunolabeling
- immunofluorescence staining
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)