Merck
SAB4200836
Sigma-Aldrich
Anty-FAT10(specyficzny dla człowieka)
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GABBR1, UBD, Ubikwityna D
Wybierz wielkość
25 μL
717,00 zł
100 μL
1930,00 zł
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
717,00 zł
100 μL
1930,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using human HepG2 treated with TNF-α& IFNG& MG-132 whole cell extract.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBD(10537)
Opis ogólny
Białko podobne do ubikwityny FAT10, znane również jako ubikwityna D (UBD) lub ludzki antygen leukocytarny (HLA)-F sąsiadujący transkrypt 10 (FAT10), jest członkiem białek modyfikujących podobnych do ubikwityny (UBL).Istnieje ponad 12 zidentyfikowanych UBL, w tym FAT10, SUMOs, NEDD8, ISG15, UFM1, URM1, ATG12, ATG8, FUB1 i HUB1.2 UBL mają podobną strukturę i funkcję, a wszystkie UBL mogą być kowalencyjnie przyłączone do swoich białek docelowych poprzez kaskadę enzymatyczną E1-E2-E3 w podobny sposób jak ubikwityna. UBLylacja jest główną modyfikacją potranslacyjną, która w wielu przypadkach prowadzi do degradacji białka w proteasomie 26S.2
Specyficzność
Przeciwciało anty-FAT10 specyficznie rozpoznaje FAT10 pochodzenia ludzkiego.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego FAT10, skoniugowany z KLH
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblottingu i Immunoprecypitacji. Wykrywanie pasma FAT10 metodą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
FAT10 jest unikalnym UBL zawierającym C-końcowy motyw GG dostępny do aktywacji i koniugacji. Motyw ten odróżnia FAT10 od ubikwityny i innych UBL, które muszą zostać rozszczepione z prekursorów. Ponadto, w przeciwieństwie do ubikwityny, która wymaga łańcucha poli-ubikwityny, FAT10 może wiązać proteasom 26S jako monomer, aby pośredniczyć w degradacji proteasomalnej.2-3 W normalnych warunkach FAT10 ma krótki okres półtrwania, jego ekspresja jest tłumiona przez p534 i jest ograniczona do tkanek układu odpornościowego, takich jak grasica, węzły chłonne i śledziona. Cytokiny zapalne, takie jak IFN? i TNFa oraz sygnalizacja STAT3 i NF-?B mogą indukować jego ekspresję również w innych tkankach.2-3,5 Ekspresja FAT10 jest również podwyższona i może być zwiększona nawet 100-krotnie w wielu typach nowotworów, w tym w raku wątroby i jelita grubego HCC, raku jelita grubego, jajnika i macicy, potrójnie ujemnym raku piersi, raku pęcherza moczowego, raku żołądka, glejaku, raku przewodowym trzustki, gruczolakoraku i kostniakomięsaku.2,5-6 FATylacja odgrywa ważną rolę w wielu procesach komórkowych, od utrzymania komórek po naprawę DNA. Zrozumienie mechanizmu FAT10 i znalezienie jego dalszych substratów jest ważne dla ujawnienia jego roli w nowotworzeniu.1-7
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)