Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 885,00 zł |
Informacje o tej pozycji
885,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP-6023, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:2,000
isotype
IgG3
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone HP-6023, ascites fluid | description clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture | description clone GG-7, ascites fluid | description clone GG-5, ascites fluid |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) indirect ELISA: 1:2,000 | technique(s) immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: 1:5,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:40,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| isotype IgG3 | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
| clone HP-6023, monoclonal | clone HP-6025, monoclonal | clone GG-7, monoclonal | clone GG-5, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?