Kluczowe dokumenty
SAB4700770
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EBV antigen EBNA-1 antibody produced in mouse
clone E1-2.5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Przeciwciało Ebna1, Przeciwciało Ebna1 - przeciwciało monoklonalne przeciwko antygenowi EBV EBNA-1 wytwarzane u myszy
Wybierz wielkość
100 μG
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E1-2.5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
Epstein-Barr virus
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Epstein-Barr virus ... EBNA-1(3783709)
Opis ogólny
Przeciwciało E1-2.5 rozpoznaje powtarzający się region Gly-Ala antygenu jądrowego 1 wirusa Epsteina-Barr (EBV) (EBNA-1). EBNA-1 jest jedynym białkiem wirusowym ulegającym stałej ekspresji we wszystkich nowotworach złośliwych związanych z EBV.
Immunogen
EBNA-1
Działania biochem./fizjol.
Antygen jądrowy 1 wirusa Epsteina-Barr (EBNA-1) odgrywa istotną rolę w replikacji genomu wirusa Epsteina-Barr (EBV) jako element pozachromosomalny. Ponadto reguluje również transkrypcję ekspresji utajonego genu EBV. EBNA-1 jest niezbędny do utrzymania EBV w formie episomalnej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EBNA?1: a protein pivotal to latent infection by Epstein?Barr virus
Leight ER, et al.
Reviews in Medical Virology, 10(2), 83-100 (2000)
Antibody responses to Epstein-Barr virus-determined nuclear antigen (EBNA)-1 and EBNA-2 in acute and chronic Epstein-Barr virus infection
Henle W, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 84(2), 570-574 (1987)