Merck
SAB4200813
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-α Aktynina, mysie przeciwciało monoklonalne
clone BM-75.2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Alfa-aktynina-1, Białko sieciujące F-aktynę, Izoforma cytoszkieletu alfa-aktyniny, Niemięśniowa alfa-aktynina-1
Wybierz wielkość
25 μL
756,00 zł
100 μL
1940,00 zł
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
756,00 zł
100 μL
1940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BM-75.2, monoclonal
masa cząsteczkowa
~100 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HeLa cells extract.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells.
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTN1(87)
Opis ogólny
Przeciwciało monoklonalne przeciwko α-aktyninie (mysi izotyp IgM) pochodzi z hybrydomy BM-72.5 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanych frakcją cytoszkieletu komórek nabłonka gruczołu mlekowego bydła (BMGE). α-aktynina jest białkiem wiążącym aktynę obecnym zarówno w komórkach mięśniowych, jak i niemięśniowych. Ma masę cząsteczkową 100 000 daltonów i tworzy dimery w roztworze. W normalnych mięśniach szkieletowych α-aktynina jest związana z dyskami z, które definiują sarkomery mięśniowe. W mięśniach gładkich α-aktynina została wykryta w ciałach gęstych i blaszkach charakterystycznych dla tkanki.
Specyficzność
Monoklonalna anty-α-aktynina specyficznie rozpoznaje α-aktyninę pochodzenia ludzkiego1, mysiego2, szczurzego3, kurzego4, małpiego, psiego i bydlęcego.
Immunogen
Frakcja cytoszkieletowa hodowanych komórek nabłonka gruczołu mlekowego bydła (BMGE).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-α-aktynina może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblot (~100 kDa), Immunohistochemii i Immunofluorescencji. Monoklonalne przeciwciało anty-α-aktynina może być stosowane do immunofluorescencyjnej lokalizacji α-aktyniny w hodowanych komórkach i tkankach, do immunofluorescencyjnego znakowania mięśni szkieletowych (prawidłowych i patologicznych) w celu wykrycia ich stanu organizacyjnego, badań miejsc zakotwiczenia błony i immunochemicznej identyfikacji α-aktyniny za pomocą analizy immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
α-aktynina ma rozległe powiązania białkowe z włóknami naprężeniowymi zawierającymi aktynę, w szczególności z ich zakończeniami związanymi z błoną.
α-aktynina moduluje skurcz mięśni i odgrywa rolę w organizacji cytoszkieletu. α-aktynina działa jako czynnik sieciujący aktyny i rusztowanie. Mutacje w tym genie zostały powiązane z heterogenną kardiomiopatią przerostową i młodzieńczym migotaniem przedsionków.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The vertebrate muscle Z-disc: sarcomere anchor for structure and signalling
Luther PK
Journal of Muscle Research and Cell Motility, 30(5-6), 171-185 (2009)
Activation of human neutrophils induces an interaction between the integrin beta 2-subunit (CD18) and the actin binding protein alpha-actinin.
Pavalko FM and LaRoche SM
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 151(7), 3795-3807 (1993)
Novel alpha-actinin 2 variant associated with familial hypertrophic cardiomyopathy and juvenile atrial arrhythmias: a massively parallel sequencing study
Girolami F, et al.
Circulation. Cardiovascular Genetics, 7(6), 741-750 (2014)
Feng Zhang et al.
Materials today. Bio, 20, 100626-100626 (2023-05-01)
Heart-on-chip emerged as a potential tool for cardiac tissue engineering, recapitulating key physiological cues in cardiac pathophysiology. Controlled electrical stimulation and the ability to provide directly analyzed functional readouts are essential to evaluate the physiology of cardiac tissues in the
ACTN3 R577X polymorphism in Asian Indian athletes
Kothari S T, et al.
International Journal of Human Genetics, 11(3) (2011)