Kluczowe dokumenty
SAB4501062
Sigma-Aldrich
Anti-GABA-B Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G protein-coupled receptor 51, GABA-B RECEPTOR, GABABR2, GPR51, R2 SUBUNIT
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 108 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABBR1(2550)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwkoreceptorowi GABA-Bwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka receptora GABA-B.
Receptor kwasu γ-aminomasłowego typu B (GABAB) jest kodowany przez gen GABBR1. Ma on 22 eksony i rozciąga się na co najmniej 18 kb. Gen GABAB jest obecny pomiędzy klastrem genów receptora węchowego a regionem HLA (ludzki antygen leukocytarny) klasy I. Jest on zmapowany na ludzkim chromosomie 6p22.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora GABA-B.
Zakres immunogenów: 871-920
Działania biochem./fizjol.
Kwas γ-aminomasłowy typu B (GABAB) jest niezbędny do inicjacji przez agonistów, takich jak GABA (kwas gamma-aminomasłowy). Receptory GABAB uczestniczą w habituacji odpowiedzi. W korze wzrokowej GABAB jest również zaangażowany w inicjację dostrajania orientacji w połączeniu z receptorami GABAA.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
GABBR 1 and SLC 6A1, Two Genes Involved in Modulation of GABA Synaptic Transmission, Influence Risk for Alcoholism: Results from Three Ethnically Diverse Populations.
Enoch MA, et al.
Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 40(1), 93-101 (2016)
Different roles for GABAA and GABAB receptors in visual processing in the rat superior colliculus.
Binns KE and Salt TE
The Journal of Physiology, 504(3), 629-639 (1997)
Association between Single Nucleotide Polymorphisms in Gamma-Aminobutyric Acid B Receptor, Insulin Receptor Substrate-1, and Hypocretin Neuropeptide Precursor Genes and Susceptibility to Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome in a Chinese Han Population.
Li Z, et al.
Medical Principles and Practice : International Journal of the Kuwait University, Health Science Centre, 25(6), 517-524 (2016)
GABBR1 has a HERV-W LTR in its regulatory region?a possible implication for schizophrenia.
Hegyi H.
Biology Direct, 8(1), 5-5 (2013)