Kluczowe dokumenty
G6642
Anti-Glutamate antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonim(y):
Anti-Glutamate Ab, Glutamate Detection Antibody, Rabbit Anti-Glutamate
Wybierz wielkość
2370,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2370,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
wide range
metody
dot blot: 1:15,000
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The actions of the excitatory amino acids on neurons are mediated by different receptor subtypes. These receptors are coupled to integral ion channels or to a second messenger system which utilizes inositol triphosphate (IP3). L-glutamate and L-aspartate may play an important role in the pathogenesis of certain neurological disorders such as Huntington′s disease, Alzheimer′s disease, epilepsy and brain ischemia. The excitoxic and neurotoxic effects of L-glutamate, leading to extensive neuronal damage, appear to be mediated by the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subtype.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (1 paper)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)