This product has not been validated for use on rat tissue. However, this product recognizes Chondroitin Sulfate-containing Proteoglycans (CSPG) in bovine, human, chicken, and mouse and may also recognize samples from rat. Clone CS-56, has been used with rat tissue in the following citation: Journal of Biomedical Optics, Vol. 16, Issue 2, 027003 (February 2011). https://doi.org/10.1117/1.3549700.
Kluczowe dokumenty
SAB4200696
Anti-Chondroitin Sulfate antibody, Mouse monoclonal
clone CS-56, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
CSPG, chondroitin sulfate proteoglycan
Wybierz wielkość
697,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
697,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CS-56, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, chicken, bovine, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using bovine BMGE cells
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon cancer sections and Biotin/ExtrAvidin ®-Peroxidase staining system.
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSPG4(1464)
Opis ogólny
Chondroitin sulfate proteoglycan 4 (CSPG4) or nerve/glial antigen 2 (NG2) is encoded by the gene mapped to human chromosome 15q24.2-15q24.3. It is a growth-inhibitory chondroitin sulfate proteoglycan (CSPG) produced after spinal cord injury. It has a single glycosaminoglycan (GAG) chain. The protein belongs to the transmembrane chondroitin sulfate proteoglycans family.
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Therapeutic Target in Malignant Cancer
-
Will this work on rat tissue ?