Merck
SAB4200673
Sigma-Aldrich
Monoklonalna anty-α-amylaza 1A
clone AMY-7, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
AMY1, AMY1A, alfa 1A (ślina), amylaza
Wybierz wielkość
100 μL
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AMY-7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~58 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using rat pancreas tissue extracts.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMY1A(276)
mouse ... Amy1(11722)
rat ... Amy1a(24203)
Opis ogólny
Monoklonalna anty-α-amylaza 1A (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy AMY-7 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych N-końcową rekombinowaną ludzką α-amylazą znakowaną His. α-amylaza 1A, znana również jako AMY1A, należy do rodziny α-amylaz. AMY1A jest wydzielanym enzymem trawiennym produkowanym przez gruczoły ślinowe i trzustkę.
Immunogen
N-końcowa rekombinowana ludzka α-amylaza 1A znakowana His.
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-α-amylaza 1A zostało użyte w immunoblottingu, immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
α-Amylaza 1A rozszczepia wiązania glikozydowe w cząsteczkach skrobi, tworząc mniejsze sacharydy, takie jak maltotrioza, maltoza i niewielkie ilości glukozy. AMY1A została zidentyfikowana jako wskaźnik w chorobach trzustki i gruczołów ślinowych, a także w raku płuc, raku jajnika, plazmocytomie i gruczolakach tarczycy.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Subsite mapping of human salivary alpha-amylase and the mutant Y151M
Kandra L, et al.
Febs Letters, 544(1-3), 194-198 (2003)
Paola Serrano Martinez et al.
Oral diseases, 27(1), 52-63 (2020-06-13)
Hyposalivation-related xerostomia is an irreversible, untreatable, and frequent condition after radiotherapy for head and neck cancer. Stem cell therapy is an attractive option of treatment, but demands knowledge of stem cell functioning. Therefore, we aimed to develop a murine parotid
Expression of alpha-amylase isozymes in human thyroid tissues
Doi S, et al.
Cancer research, 51(13), 3544-3549 (1991)
Xian Zhang et al.
Developmental cell, 57(12), 1496-1511 (2022-06-09)
Diabetic patients show elevated plasma IL18 concentrations. IL18 has two receptors: the IL18 receptor (IL18r) and the Na-Cl co-transporter (NCC). Here, we report that IL18 is expressed on islet α cells, NCC on β cells, and IL18r on acinar cells