Kluczowe dokumenty
SAB4200398
Anti-TFRC antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD71, Anti-TFR, Anti-TFR1, Anti-TR, Anti-TRFR, Anti-Transferrin receptor (p90, CD71), Anti-Transferrin receptor protein 1, Anti-p90, AntiT9
Wybierz wielkość
2200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2200,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human U-2-OS and mouse Neuro-2a cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFRC(7037)
mouse ... Tfrc(22042)
rat ... Tfrc(64678)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)