Kluczowe dokumenty
SAB2102414
Sigma-Aldrich
Anti-TFR2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HFE3, Anti-MGC126368, Anti-TFRC2, Anti-Transferrin receptor 2
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
89 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFR2(7036)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TFR2
Działania biochem./fizjol.
TFR2, członek rodziny receptorów transferyny, jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu II z domeną związaną z proteazą (PA), domeną peptydazy M28 i domeną dimeryzacji podobną do receptora transferyny. Białko to pośredniczy w komórkowym wychwycie żelaza związanego z transferyną, a mutacje w tym genie są związane z dziedziczną hemochromatozą typu III. Gen ten należy do rodziny receptorów transferyny i koduje jednoprzebiegowe białko błonowe typu II z domeną związaną z proteazą (PA), domeną peptydazy M28 i domeną dimeryzacji podobną do receptora transferyny. Białko to pośredniczy w komórkowym wychwycie żelaza związanego z transferyną, a mutacje w tym genie są związane z dziedziczną hemochromatozą typu III. Opisano alternatywnie splicowane warianty, które kodują różne izoformy białka; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni scharakteryzowane. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YVSLDNAVLGDDKFHAKTSPLLTSLIESVLKQVDSPNHSGQTLYEQVFT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)