Kluczowe dokumenty
SAB4700520
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD71 antibody produced in mouse
clone MEM-189, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TFRC, Anti-Transferrin Receptor
Wybierz wielkość
100 μG
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-189, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFRC(7037)
Opis ogólny
Cluster of differentiation 71 (CD71), also known as transferrin receptor, is encoded by the gene mapped to human chromosome 3q29. CD71 is present on cells with high proliferation.
The antibody MEM-189 reacts with CD71 antigen (transferrin receptor), a 95 kDa type II homodimeric transmembrane glycoprotein expressed on activated B and lymphocytes, macrophages and erythroid precursors; it is lost on resting blood leukocytes.
Immunogen
KG1 human acute myelogenous leukaemia cell line
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 71 (CD71) functions as an iron regulatory protein. Overexpression of the gene has been associated with the development of various types of cancers, including cholangiocarcinoma (CCA). Thus, CD71 protein is considered as a potential therapeutic target for CCA and iron overload. The encoded protein facilitates mitochondrial respiration and reactive oxygen species (ROS) production in human pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells, which is essential for their tumorigenic growth. Thus, aberrant expression of CD71 might also lead to the development of pancreatic cancer.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in Tris buffered saline, pH 8.0, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Upregulation of transferrin receptor-1 induces cholangiocarcinoma progression via induction of labile iron pool
Jamnongkan W
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39 (2017)
Transferrin receptor (CD71) is a marker of poor prognosis in breast cancer and can predict response to tamoxifen
Habashy HO
Breast Cancer Research and Treatment, 119, 283-293 (2010)
Transferrin receptor regulates pancreatic cancer growth by modulating mitochondrial respiration and ROS generation.
Jeong SM
Biochemical and Biophysical Research Communications, 471, 373-379 (2016)
NotI linking/jumping clones of human chromosome 3: mapping of the TFRC, RAB7 and HAUSP genes to regions rearranged in leukemia and deleted in solid tumors.
Kashuba VI
Febs Letters, 419, 181-185 (1997)