Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB4200105
Sigma-Aldrich
Anti-PKM2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CTHBP, Anti-OIP3 (OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
Wybierz wielkość
200 μL
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using A549 cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-4 μg using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using L8 and C2C12 cell lysates
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKM2(5315)
mouse ... Pkm2(18746)
rat ... Pkm(25630)
Opis ogólny
Kinaza pirogronianowa (PK) jest kluczowym enzymem regulacyjnym w glikolizie i ma cztery znane izoformy, a mianowicie L, R, M1 i M2. Izoforma M1 PK ulega ekspresji podczas rozwoju zarodka i jest dominującą izoformą w sercu, mózgu i tkankach mięśni szkieletowych. Izoforma M2 została powiązana z przerzutami nowotworowymi
Specyficzność
Przeciwciało anty-PKM2 (C-końcowe) jest swoiste dla ludzkiego, szczurzego i mysiego PKM2. W immunoblottingu wykrywanie pasma PKM2 jest specyficznie hamowane przez peptyd immunizujący PKM2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PKM2 (C-końcowe) jest odpowiednie do stosowania w immunoprecypitacji (2-4 μg przy użyciu lizatów komórek A549) i western blot (ok. 60 kDa, 1-2 μg/mL przy użyciu lizatów komórek L8 i C2C12). Przeciwciało może być również stosowane do pośredniej immunofluorescencji (2-4 μg przy użyciu komórek HeLa).
Przeciwciało anty-PKM2 (C-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w immunohistochemii i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Fosforylacja izoformy M2 w Tyr105 hamuje jej aktywność i jest powszechna w ludzkich nowotworach, co sugeruje, że Tyr105 jest krytycznym przełącznikiem metabolicznym w komórkach nowotworowych, który promuje nowotworzenie. Stwierdzono, że komórki nowotworowe wykazują wyłącznie nadekspresję embrionalnej izoformy M2. Metabolom guza charakteryzuje się wysokim tempem obrotu glikolitycznego, a komórki nowotworowe są w stanie namnażać się w warunkach glikolizy tlenowej, znanej jako efekt Warburga. Wykazano, że zablokowanie izoformy M2 w ludzkich liniach komórek nowotworowych i zastąpienie jej izoformą M1 prowadzi do odwrócenia efektu Warburga i zmniejszenia zdolności do tworzenia guzów w mysich ksenograftach.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mushroom body glycolysis is required for olfactory memory in Drosophila
Wu CL, et al.
Neurobiology of Learning and Memory, 150, 13-19 (2018)
The M2 splice isoform of pyruvate kinase is important for cancer metabolism and tumour growth
Christofk HR, et al.
Nature, 452, 230-230 (2008)
Tyrosine phosphorylation inhibits PKM2 to promote the Warburg effect and tumor growth
Hitosugi T, et al.
Science Signaling, 2(97), ra73-ra73 (2009)
Nevraj S Kejiou et al.
Nucleic acids research, 51(12), 6461-6478 (2023-05-24)
In light of the numerous studies identifying post-transcriptional regulators on the surface of the endoplasmic reticulum (ER), we asked whether there are factors that regulate compartment specific mRNA translation in human cells. Using a proteomic survey of spatially regulated polysome
Sybille Mazurek et al.
Seminars in cancer biology, 15(4), 300-308 (2005-05-24)
Proliferating cells and tumor cells in particular express the pyruvate kinase isoenzyme type M2 (M2-PK). Within the tumor metabolome M2-PK regulates the proportions of glucose carbons that are channelled to synthetic processes (inactive dimeric form) or used for glycolytic energy
Produkty
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.