Merck
SAB4200223
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-TDP-43 [pSer409] antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-phospho-ALS10, Anti-phospho-TAR DNA binding protein 43, Anti-phospho-TARDBP, Anti-phospho-TARDP43
Wybierz wielkość
200 μL
2310,00 zł
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and A431 cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer409)
informacje o genach
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Opis ogólny
Transaktywne białko wiążące DNA 43 (TDP-43) należy do rodziny heterogenicznych jądrowych rybonukleoprotein (hnRNP). Posiada dwa motywy rozpoznające RNA i bogatą w glicynę sekwencję C-końcową. TDP-43 ulega ekspresji w sercu, płucach, wątrobie i mózgu, gdzie jest zlokalizowana w jądrze....
Immunogen
syntetyczny peptyd zawierający fosforylowany Ser409 ludzkiego TDP-43 sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w mysim TDP-43
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-TDP-43 [pSer409] wytwarzane u królików zostało użyte w:
  • teście immunosorbentu sprzężonego z enzymem (ELISA)
  • immunohistochemii
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Transaktywne białko wiążące DNA 43 (TDP-43) wiąże się z jednoniciowym RNA. Reguluje ono transkrypcję w ludzkim wirusie niedoboru odporności (HIV). TDP-43 jest głównym ubikwitynowanym składnikiem cytoplazmatycznych inkluzji w podtypie zwyrodnienia płata czołowo-skroniowego (FTLD-U) i stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS). Patologiczny TDP-43 tworzy nieprawidłowe inkluzje w perikariach neuronalnych i neurytach. Mutacje w TDP-43 są związane z ALS. Nieprawidłowa fosforylacja TDP-43 na Ser409/410 jest obserwowana w FTLD-U i ALS, prowadząc do apoptozy.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Retrotransposon activation contributes to neurodegeneration in a Drosophila TDP-43 model of ALS
Krug L, et al.
PLoS Genetics, 13(3), e1006635-e1006635 (2017)
Emily Feneberg et al.
Molecular neurobiology, 55(10), 7789-7801 (2018-02-21)
TDP-43 accumulates in nerve cells of nearly all cases of amyotrophic lateral sclerosis (ALS; the commonest form of motor neuron disease) and in the majority of Tau-negative frontotemporal lobar degeneration (FTLD). There is currently no biochemical test or marker of
Yuting Ren et al.
Frontiers in neurology, 12, 663637-663637 (2021-07-02)
Objective: The aim of this study was to measure both plasma and cerebrospinal fluid (CSF) TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43) and phosphorylated TDP-43 (pTDP-43) levels in sporadic amyotrophic lateral sclerosis (sALS) patients, and to compare them with that of healthy
TDP-43-mediated neurodegeneration: towards a loss-of-function hypothesis?
Broeck LV, et al.
Trends in Molecular Medicine, 20(2), 66-71 (2014)
Lisa Krug et al.
PLoS genetics, 13(3), e1006635-e1006635 (2017-03-17)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration (FTLD) are two incurable neurodegenerative disorders that exist on a symptomological spectrum and share both genetic underpinnings and pathophysiological hallmarks. Functional abnormality of TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43), an aggregation-prone RNA and