Kluczowe dokumenty
SAB4200094
Anti-PKM2 (isoform M1) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CTHBP, Anti-OIP3 (OPA-interacting protein 3), Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-Pyruvate Kinase, MUSCLE (isoform M1), Anti-TCB, Anti-THBP1 (thyroid hormone-binding protein, cytosolic)
Wybierz wielkość
2400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2400,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 20-30 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human colon
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using rat brain extract (S2 fraction)
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S2 fraction)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKM2(5315)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- immunoblotting[3]
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)