SAB4200346
Anti-SMAD7 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, suitable for western blot: 2 μg/mL
Synonim(y):
Anti-CRCS3, Anti-MAD homolog 7, Anti-MAD homolog 8, Anti-MADH7, Anti-MADH8, Anti-Mothers against DPP homolog 7, Anti-Mothers against DPP homolog 8, Anti-SMAD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human A549 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human SMAD7.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD7(4092)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie