Kluczowe dokumenty
WH0005315M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKM2 antibody produced in mouse
clone 5D2-3B3, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-CTHBP, Anti-MGC3932, Anti-OIP3, Anti-PK3, Anti-PKM, Anti-TCB, Anti-THBP1, Anti-pyruvate kinase, muscle
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1758
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1758
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D2-3B3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKM2(5315)
Opis ogólny
The embryonic pyruvate kinase M2 (PKM2) is one of the isoforms of pyruvate kinases (PK), found in mammals. It is coded by the PKM2 gene mapped to human chromosome 15q23. PKM2 is expressed in all cells excluding adult muscle, brain and liver. This protein is usually present as an active tetrameric form.
Immunogen
PKM2 (AAH07640.1, 1 a.a. ~ 531 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSKPHSEAGTAFIQTQQLHAAMADTFLEHMCRLDIDSPPITARNTGIICTIGPASRSVETLKEMIKSGMNVARLNFSHGTHEYHAETIKNVRTATESFASDPILYRPVAVALDTKGPEIRTGLIKGSGTAEVELKKGATLKITLDNAYMEKCDENILWLDYKNICKVVEVGSKIYVDDGLISLQVKQKGADFLVTEVENGGSLGSKKGVNLPGAAVDLPAVSEKDIQDLKFGVEQDVDMVFASFIRKASDVHEVRKVLGEKGKNIKIISKIENHEGVRRFDEILEASDGIMVARGDLGIEIPAEKVFLAQKMMIGRCNRAGKPVICATQMLESMIKKPRPTRAEGSDVANAVLDGADCIMLSGETAKGDYPLEAVRMQHLIAREAEAAIYHLQLFEELRRLAPITSDPTEATAVGAVEASFKCCSGAIIVLTKSGRSAHQVARYRPRAPIIAVTRNPQTARQAHLYRGIFPVLCKDPVQEAWAEDVDLRVNFAMNVGKARGFFKKGDVVIVLTGWRPGSGFTNTMRVVPVP
Zastosowanie
Monoclonal Anti-PKM2 antibody has been used in western blotting.
Działania biochem./fizjol.
The embryonic pyruvate kinase M2 (PKM2) controls β-catenin transactivation. It plays an important role in aerobic glycolysis or the warburg effect. PKM2 induce gene transcription and tumorigenesis.
Postać fizyczna
Solution
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PKM2 Phosphorylates Histone H3 and Promotes Gene Transcription and Tumorigenesis
Yang W, et al.
Cell (2014)
Mutant p53 and mTOR/PKM2 regulation in cancer cells
Dando I, et al.
IUBMB Life, 68(9), 722-726 (2016)
The antioxidant uncoupling protein 2 stimulates hnRNPA2/B1, GLUT1 and PKM2 expression and sensitizes pancreas cancer cells to glycolysis inhibition
Brandi J, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 101, 305-316 (2016)
Pyruvate kinase isoenzyme M2 expression correlates with survival of cardiomyocytes after allogeneic rat heterotopic heart transplantation
Shi J, et al.
Pathology Research and Practice (2015)
Ilaria Dando et al.
IUBMB life, 68(9), 722-726 (2016-07-08)
Mutations of TP53 gene are the most common feature in aggressive malignant cells. In addition to the loss of the tumor suppressive role of wild-type p53, hotspot mutant p53 isoforms display oncogenic proprieties notoriously referred as gain of functions (GOFs)
Produkty
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.