Kluczowe dokumenty
SAB3700934
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rabbit
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest szeroko wyrażonym przeciwciałem surowicy. Składa się z łańcucha ciężkiego γ w regionie stałym (C). Monomeryczna struktura IgG o masie 150 kDa składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne (zwane fragmentami Fab) i zawierają aktywność wiązania antygenu. Trzeci fragment (zwany fragmentem Fc) nie posiada aktywności wiązania antygenu, ale wiąże się z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem króliczych IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko anty-peroksydazie, anty-surowicy osła, króliczej IgG i surowicy królika.
Immunogen
Królicze IgG cała cząsteczka
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mirco Corazzin et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(11) (2020-11-20)
The aim of this study was to assess the effect of heat stress on dairy cow performance and on the expression of selected genes involved in milk protein metabolism. Eight Italian Holstein Friesian cows were kept under thermoneutral conditions (temperature-humidity
Zhongxiao Wang et al.
eLife, 11 (2022-12-02)
Amino acid (AA) metabolism in vascular endothelium is important for sprouting angiogenesis. SLC38A5 (solute carrier family 38 member 5), an AA transporter, shuttles neutral AAs across cell membrane, including glutamine, which may serve as metabolic fuel for proliferating endothelial cells
Lisha Kuang et al.
Human molecular genetics, 29(4), 624-634 (2020-01-09)
Frontotemporal dementia (FTD) is an early onset dementia characterized by progressive atrophy of the frontal and/or temporal lobes. FTD is highly heritable with mutations in progranulin accounting for 5-26% of cases in different populations. Progranulin is involved in endocytosis, secretion
Victoria Chaves Ribeiro et al.
The EMBO journal, 43(14), 2908-2928 (2024-06-05)
Protein ADP-ribosylation plays important but ill-defined roles in antiviral signalling cascades such as the interferon response. Several viruses of clinical interest, including coronaviruses, express hydrolases that reverse ADP-ribosylation catalysed by host enzymes, suggesting an important role for this modification in
Zhongxiao Wang et al.
Science advances, 6(35), eaba7457-eaba7457 (2020-09-15)
Breakdown of the blood-retinal barrier (BRB) causes retinal edema and vision loss. We investigated the role of Wnt signaling in maintaining the BRB by limiting transcytosis. Mice lacking either the Wnt co-receptor low-density lipoprotein receptor-related protein 5 (Lrp5-/- ) or