Kluczowe dokumenty
SAB3700447
Sigma-Aldrich
Anti-Swine IgM (μ-chain specific) antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Pig IgM (μ-chain specific) antibody produced in rabbit, Anti-Porcine IgM (μ-chain specific) antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
2 ML
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
swine
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej przez delipidację i defibrylację. Test immunoelektroforezy wykazał pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko świńskiej IgM i świńskiej surowicy. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko świńskiej IgG.
Immunogen
Świński łańcuch ciężki IgM mu
Właściwości fizyczne
Format przeciwciała: Antiserum
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Rekonstytucja
Rozpuścić w 2,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kara-Lee Aves et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 12(12) (2023-12-22)
F4-positive enterotoxigenic Escherichia coli is associated with diarrhea and poor growth outcomes in neonatal and newly weaned piglets and is thus a major economic and welfare burden in the swine industry. Vaccination of sows with F4 fimbriae protects against the