Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700784
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Occludinwytwarzane u królika
Synonim(y):
BLCPMG, OCLN, Okludyna, PPP1R115, PTORCH1, okludyna
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23
31
52
54
59
8
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.77 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ten koduje integralne białko błonowe, które jest wymagane do indukowanej cytokinami regulacji bariery przepuszczalności parakomórkowego połączenia ścisłego. Uważa się, że mutacje w tym genie są przyczyną pasmowego zwapnienia z uproszczoną gyracją i polimikrogyrią (BLC-PMG), autosomalnego recesywnego zaburzenia neurologicznego, znanego również jako zespół pseudo-TORCH. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Powiązany pseudogen jest obecny 1,5 Mb dalej na ramieniu q chromosomu 5.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 263-522 ludzkiej okludyny (NP_002529.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)