Kluczowe dokumenty
SAB3501167
Sigma-Aldrich
Monoklonalna antysezonowaneuraminidaza H1N1 [10C5F12]
purified antibody (Protein A)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody (Protein A)
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
Influenza A virus subtype H1N1
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Sezonowe przeciwciało monoklonalne neuraminidazy H1N1: Wirus grypy typu A posiada jedno z szesnastu możliwych białek powierzchniowych hemaglutyniny (HA) i jedno z dziewięciu możliwych białek powierzchniowych neuraminidazy (NA). Na początku 2009 roku w próbkach pobranych od pacjentów w Meksyku i Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano nowego wirusa H1N1 grypy typu A pochodzącego od świń (S-OIV). Skład genetyczny tego wirusa świńskiej grypy jest niepodobny do żadnego innego: jest to szczep H1N1, który łączy w sobie potrójny asortyment zidentyfikowany po raz pierwszy w 1998 roku, w tym ludzką, świńską i ptasią grypę z dwoma nowymi genami wirusa H3N2 świń z Eurazji, które same pochodzą od niedawna od ludzi.
Immunogen
Mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko neuraminidazie zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi z białka neuraminidazy grypy sezonowej (H1N1).
Zastosowanie
Przeciwciało neuraminidazy może być stosowane do wykrywania białka neuraminidazy z grypy sezonowej A (H1N1) w teście ELISA. Wykryje również 50 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)