Przejdź do
ABF1820
Nukleoproteina przeciw grypie A
serum, from rabbit
Synonim(y):
Nucleoprotein, Nucleocapsid protein, Protein N
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
virus, influenza A virus
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
GenBank accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
SARS coronavirus ... N(1489678)
General description
Nukleoproteina (UniProt: Q9WLG4; znana również jako białko nukleokapsydu, białko N) jest kodowana przez gen NP wirusa grypy A (szczep A/Victoria/3/1975 H3N2). Genomy wszystkich wirusów RNA o ujemnej nici są pokryte wirusową nukleoproteiną. Wraz z wirusową polimerazą RNA zależną od RNA, te kompleksy rybonukleoprotein tworzą minimalną jednostkę funkcjonalną dla całej wirusowej transkrypcji i replikacji. Wirus grypy A ma genom RNA o ujemnym znaczeniu, który koduje jednoniciową nukleoproteinę wiążącą RNA. Podstawową funkcją nukleoproteiny jest enkapsydacja genomu wirusa do celów transkrypcji, replikacji i pakowania RNA. Jest ona uważana za krytyczny czynnik w wirusowym cyklu zakaźnym w przełączaniu syntezy RNA wirusa grypy z trybu transkrypcji na tryb replikacji. Działa również jako kluczowa cząsteczka adaptera między procesami wirusa i komórki gospodarza. Osiąga to dzięki swojej zdolności do interakcji z szeroką gamą makromolekuł wirusowych i komórkowych, w tym z samym RNA, dwiema podjednostkami wirusowej polimerazy RNA zależnej od RNA i wirusowym białkiem macierzy. Nukleoproteina może również oddziaływać z polipeptydami komórkowymi, w tym aktyną, składnikami aparatu importu i eksportu jądrowego oraz jądrową helikazą RNA. Nukleoproteina grypy A ma niekonwencjonalny sygnał lokalizacji jądrowej (NLS) (aa 1-18) i dwudzielny NLS (aa 1980216). (Ref.: Portela, A., and Digard, P. (2002). J. Gen. Virol. 83(4); 723-34; de Lucas, S., et al. (2010). J. Virol. 84(15); 7603-7612).
Zaobserwowano ~56 kDa; obliczono 56,10 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Pełnej długości rekombinowana nukleoproteina z wirusa grypy A znakowana Hig.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:3000 z reprezentatywnej partii wykryło nukleoproteinę grypy A w komórkach A549 zakażonych szczepem A/PR/8/34 (dzięki uprzejmości dr Amelii Nieto z CNB).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:3000 z reprezentatywnej partii wykryło nukleoproteinę grypy A w komórkach A549 zakażonych szczepem A/PR/8/34 (dzięki uprzejmości dr Amelii Nieto z CNB).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła nukleoproteinę grypy A w zastosowaniach Western Blotting (Jorba, N., et. al. (2009). PLoS Pathog. 5(5):e1000462; Lukarsk, M., et. al. (2017). Nature. 541(7635):117-121; Tripathi, S., et. al. (2015). Cell Host Microbe. 18(6):723-35).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła nukleoproteinę grypy A w zastosowaniach immunofluorescencji (Marcos-Villar, L., et. al. (2018). Sci Rep. 8(1):1230; Rodriguez-Fandsen, A., et. al. (2016). Sci Rep. 6:20744).
Anti-Influenza A nucleoprotein, nr kat. ABF1820, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa nukleoproteinę wirusa grypy i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa nukleoproteinę wirusa grypy A w komórkach zakażonych wirusem.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna w 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A549 cells infected with A/Victoria/3/75 strain of influenza virus.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Influenza A nucleoprotein in A549 cells infected with A/Victoria/3/75 strain of influenza virus.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF2817SAB3501124SAB3501151
description
serum, from rabbit
description
-
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
SARS coronavirus ... N(1489678)
Gene Information
human ... GINS1(9837)
Gene Information
SARS coronavirus ... N(43740575)
Gene Information
SARS coronavirus ... N(43740575)
UniProt accession no.
Q9WLG4
UniProt accession no.
P0DTC9
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)