GE28-9068-42
Hyperfilm™ MP
W × L 5 in. × 7 in., pack of 50 ea
Wybierz wielkość
1330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1330,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28906842
szer. × dł.
5 in. × 7 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wysoka czułość dla celów o niskim stężeniu.
- Przeznaczony do zastosowań radiometrycznych lub chemiluminescencyjnych.
- Przezroczyste tło dla doskonałego kontrastu i lepszej widoczności pasma.
- Obrazy o jakości publikacji.
- Wysoka rozdzielczość w ekonomicznej cenie.
- Łatwy w użyciu.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)