Kluczowe dokumenty
SAB1412247
Sigma-Aldrich
ANTI-RUNX2 antibody produced in mouse
clone 4E5, ascites fluid
Synonim(y):
AML3, CBFA1, CCD, CCD1, RUNX2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E5, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 41.14 kDa
reaktywność gatunkowa
human,
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUNX2(860)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych RUNX i koduje białko jądrowe z domeną wiążącą DNA Runt. Białko to jest niezbędne do różnicowania osteoblastów i morfogenezy szkieletu oraz działa jako rusztowanie dla kwasów nukleinowych i czynników regulatorowych zaangażowanych w ekspresję genów szkieletu. Białko może wiązać DNA zarówno jako monomer, jak i, z większym powinowactwem, jako podjednostka kompleksu heterodimerycznego. Mutacje w tym genie są związane z zaburzeniem rozwoju kości - dysplazją rozszczepowo-czaszkową (CCD). Warianty transkryptu, które kodują różne izoformy białka, wynikają z zastosowania alternatywnych promotorów, jak również alternatywnego splicingu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RUNX2 (NP_001019801.1, 311 a.a. ~ 450 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TSPSIHSTTPLSSTRGTGLPAITDVPRRISDDTATSDFCLWPSTLSKKSQAGASELGPFSDPRQFPSISSLTESRFSNPRMHYPATFTYTPPVTSGMSLGMSATTHYHTYLPPPYPGSSQSQSGPFQTSSTPYLYGTS
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yin Zhang et al.
Molecular medicine reports, 24(4) (2021-08-21)
Vascular calcification is a major risk factor for cardiovascular disease and accounts for a large proportion of deaths from cardiovascular disease in patients with chronic kidney disease. The high incidence, rapid progression and irreversibility of vascular smooth muscle cell (VSMC)