Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wcześniej znana jako ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV, to choroba zakaźna wywoływana przez SARS-CoV-2, wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Choroba ta jest przyczyną epidemii koronawirusa w latach 2019-20. Struktura 2019-nCoV składa się z następujących elementów: białka Spike (S), dimeru hemaglutynina-estereaza (HE), glikoproteiny błonowej (M), białka otoczki (E), białka nukleokapsydu (N) i RNA. Koronawirus atakuje komórki poprzez glikoproteiny Spike (S), białko fuzyjne klasy I. Jest to główne białko powierzchniowe wirusa, które koronawirus wykorzystuje do wiązania się z receptorem na powierzchni ludzkiej komórki. Pośredniczy również w fuzji błony komórkowej gospodarza i wirusa, umożliwiając wirusowi wniknięcie do ludzkich komórek i rozpoczęcie infekcji. Białko spike jest głównym celem dla przeciwciał neutralizujących i rozwoju szczepionek. Modelowanie białek sugeruje, że istnieje silna interakcja między domeną wiążącą receptor białka Spike a jego receptorem gospodarza enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2), które regulują zarówno międzygatunkowe, jak i międzyludzkie transmisje COVID-19. Ostatnie badania wykazały, że białko kolca SARS-CoV-2 wiąże ACE2 z wyższym powinowactwem niż białko kolca SARS-CoV.
Immunogen
Przeciwciało anty-SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 20 aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego glikoproteiny SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike. Immunogen znajduje się w obrębie ostatnich 50 aminokwasów białka SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike.
Zastosowanie
Przeciwciało zweryfikowane: Immunofluorescencja i Western blot w próbkach pobranych od ludzi. Immunohistochemia i immunofluorescencja w próbkach pacjentów z COVID-19. Wykrywa 4 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml. Immunogen ten znajduje się w obrębie ostatnich 50 aa białka kolca - peptydu odpowiadającego 20 aminokwasom w pobliżu końca karboksylowego glikoproteiny kolca SARS-CoV-2 (COVID-19). Domena zewnątrzkomórkowa (ECD) ma długość od aa 1 do 1208 (pełna długość 1273aa). Dlatego to przeciwciało wykrywa domeny transbłonowe i cytoplazmatyczne na końcu C, ale nie wykrywa ECD (który jest regionem wyrażonym w wielu dostępnych na rynku białkach spike). 3525 może być stosowany do wykrywania białka spike o pełnej długości i białka spike w próbkach pacjentów z COVID-19. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.