Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), wcześniej znana jako ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV, to choroba zakaźna wywoływana przez SARS-CoV-2, wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Choroba ta jest przyczyną epidemii koronawirusa w latach 2019-20. Struktura 2019-nCoV składa się z następujących elementów: białka Spike (S), dimeru hemaglutynina-estereaza (HE), glikoproteiny błonowej (M), białka otoczki (E), białka nukleokapsydu (N) i RNA. Koronawirus atakuje komórki poprzez glikoproteiny Spike (S), białko fuzyjne klasy I. Jest to główne białko powierzchniowe wirusa, które koronawirus wykorzystuje do wiązania się z receptorem na powierzchni ludzkiej komórki. Pośredniczy również w fuzji błony komórkowej gospodarza i wirusa, umożliwiając wirusowi wniknięcie do ludzkich komórek i rozpoczęcie infekcji. Białko spike jest głównym celem dla przeciwciał neutralizujących i rozwoju szczepionek. Modelowanie białek sugeruje, że istnieje silna interakcja między domeną wiążącą receptor białka Spike a jego receptorem gospodarza enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2), które regulują zarówno międzygatunkowe, jak i międzyludzkie transmisje COVID-19. Ostatnie badania wykazały, że białko kolca SARS-CoV-2 wiąże ACE2 z wyższym powinowactwem niż białko kolca SARS-CoV.
Immunogen
Przeciwciało anty-SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 16 aminokwasom w pobliżu końca aminowego glikoproteiny SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1. Immunogen znajduje się w obrębie pierwszych 50 aminokwasów białka SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1.
Zastosowanie
Zatwierdzone przeciwciało: Western Blot w próbkach pobranych od ludzi; Immunofluorescencja w próbkach pobranych od ludzi; Immunohistochemia w próbkach pobranych od ludzi. Przeciwciało SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 może być stosowane do wykrywania białka SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike w teście ELISA. Wykryje ono 4 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/mL. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.