Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700749
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD11Bprodukowane u królików
Synonim(y):
CD11B, CD11b/ITAM, CR3A, ITGAM, MAC-1, MAC1A, MO1A, SLEB6
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
127
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2.38 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAM(3684)
Opis ogólny
Gen ten koduje łańcuch M integryny alfa. Integryny są heterodimerycznymi integralnymi białkami błonowymi składającymi się z łańcucha alfa i łańcucha beta. Integryna alfa zawierająca domenę I łączy się z łańcuchem beta 2 (ITGB2), tworząc specyficzną dla leukocytów integrynę określaną jako receptor makrofagów 1 (′Mac-1′) lub nieaktywny receptor C3b (iC3b) 3 (′CR3′). Integryna alfa M beta 2 jest ważna w przyleganiu neutrofili i monocytów do stymulowanego śródbłonka, a także w fagocytozie cząstek pokrytych dopełniaczem. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 20-330 ludzkiego CD11B (NP_001139280.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)