Kluczowe dokumenty
SAB2702266
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza A virus H1N1 HA (Hemagglutinin) antibody produced in mouse
clone GT223, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1980,00 zł
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT223, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
influenza A virus
stężenie
1mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Influenza virus hemagglutinin (HA) precursor is encoded by the gene mapped on segment 4. The encoded protein is a 76kDa surface glycoprotein and it exists as trimers on the envelope.
Immunogen
Recombinant fragment corresponding to C-terminal region of Influenza A virus Hemagglutinin (HA) (A/WSN/1933(H1N1)).
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
Influenza virus hemagglutinin (HA) acts as a key immunogen in avian influenza virus (AIV) vaccines. Activated HA facilitates virus attachment to oligosaccharide receptors on host cell surface and is involved in penetration through fusion following conformational modifications in the endolysosomal compartment. 226 and 228 residues in HA of the H3 subtype play a key role in host range restriction and receptor specificity.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Inne uwagi
Purification: Affinity purified by Protein G
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A single amino acid substitution in 1918 influenza virus hemagglutinin changes receptor binding specificity.
Glaser L
Journal of Virology (2005)
The role of influenza A virus hemagglutinin residues 226 and 228 in receptor specificity and host range restriction.
Vines A
Journal of Virology (1998)
Barbara Szutkowska et al.
International journal of molecular sciences, 23(5) (2022-03-11)
Influenza A virus (IAV) is a member of the single-stranded RNA (ssRNA) family of viruses. The most recent global pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus has shown the major threat that RNA viruses can pose to humanity. In comparison, influenza