Przejdź do zawartości
MAB8256
Przeciwciało przeciw grypie A, antygen H1N1, klon 9B3.2
ascites fluid, clone 9B3.2, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
9B3.2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9B3.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: antygen H1N1
Mieszanka na grypę
Application
Immunofluorescencja pośrednia: 1/32
Przeciwciało przeciw grypie A, antygen H1N1, klon 9B3.2 jest przeciwciałem przeciw grypie A do stosowania w IF.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Antygen grypy A H1N1.
- Silnie reaguje ze wszystkimi testowanymi szczepami H1N1, w tym Beijing, A/ Texas /36/91, A/Berkeley/1/98, A/HongKong/503/97, A/Nanchang /16A/98, A/PR/8/34, szczepem Nowej Kaledonii i A/California/7/2009.
- Nie wykazano reaktywności na szczepy grypy B.
Physical form
Wodobrzusze
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)