Przejdź do
MAB8261
Przeciwciało przeciw grypie A, H1N1, klon 9B3.2
clone 9B3.2, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki04 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
9B3.2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
10
2490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
9B3.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: H1N1
Mieszanka na grypę
Application
JEŻELI
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego
To przeciwciało przeciw grypie A, H1N1, klon 9B3.2 zostało zatwierdzone do stosowania w IF w celu wykrywania grypy A.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Antygen grypy A H1N1. Nie wykazano reaktywności wobec szczepów grypy B.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Silnie reaguje z następującym szczepem H1N1: Pekin. A/Teksas /36/91, A/Berkeley/1/98, A/HongKong/503/97, A/Nanchang /16A/98, A/PR8/34 i New Caledoniastrain.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym + 0,25 M chlorku sodu + 0,1% azydku sodu, pH = 7,6
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2° do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB8256MAB8254MAB8257
description
clone 9B3.2, Chemicon®, from mouse
description
ascites fluid, clone 9B3.2, Chemicon®
description
clone 30-2F11-F7-A5, Chemicon®, from mouse
description
clone A1, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
9B3.2, monoclonal
clone
9B3.2, monoclonal
clone
30-2F11-F7-A5, monoclonal
clone
A1, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)