Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB3500061
Sigma-Aldrich
Anti-Swine H1N1 Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HA, Anti-S-OIV A Hemagglutinin, Anti-Swine flu H1, Anti-Swine-Origin Influenza A (H1N1) Hemagglutinin
Wybierz wielkość
100 μG
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2020,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
viral
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Przeciwciało przeciwko hemaglutyninie zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi z nowego białka hemaglutyniny świńskiej grypy. Sekwencja peptydu jest unikalna w stosunku do sekwencji peptydu dla produktów SAB3500063 i SAB3500059. To przeciwciało jest parą kognatyczną z produktem SAB3500060.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Wirus grypy typu A stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, zabijając ponad 30 000 osób rocznie w USA (1). Na początku 2009 roku nowy wirus grypy A (H1N1) pochodzący od świń został zidentyfikowany w próbkach pobranych od pacjentów w Meksyku i Stanach Zjednoczonych (2). Wirus szybko rozprzestrzenił się na całym świecie i 11 czerwca 2009 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię (3). Wirus grypy typu A posiada jedno z szesnastu możliwych białek powierzchniowych hemaglutyniny (HA) i jedno z dziewięciu możliwych białek powierzchniowych neuraminidazy (NA). Białko hemaglutyniny ułatwia przyleganie wirusa, podczas gdy neuraminidaza bierze udział w uwalnianiu wirusa. Białka te wywołują również odpowiedzi immunologiczne, które zapobiegają infekcji lub niezależnie zmniejszają replikację wirusa. Skład genetyczny tego wirusa świńskiej grypy nie jest podobny do żadnego innego: jest to szczep H1N1, który łączy potrójny asortyment zidentyfikowany po raz pierwszy w 1998 r., w tym ludzką, świńską i ptasią grypę z dwoma nowymi genami wirusa H3N2 świni z Eurazji, które same pochodzą od niedawna od ludzi (4). Odmienne właściwości antygenowe nowego wirusa świńskiego w porównaniu z sezonowym wirusem grypy A (H1N1) sugerują, że odporność ludzi na nowego wirusa świńskiej grypy jest ograniczona, chociaż rozkład wiekowy zgłoszonych przypadków sugeruje pewien stopień ochrony w starszych grupach wiekowych (5). Przeciwciało to jest swoiste dla nowej hemaglutyniny świńskiej grypy i nie rozpoznaje odpowiedniej sekwencji hemaglutyniny z sezonowej grypy H1N1 (A/Brisbane/59/2007 (H1N1)).
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500061.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Independent role of caspases and Bik in augmenting influenza A virus replication in airway epithelial cells and mice.
Soni, et al.
Virology Journal, 20, 78-78 (2023)