Kluczowe dokumenty
SAB2702216
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
clone GT661, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Przeciwciało anty-Strep - monoklonalne przeciwciało anty-Strep produkowane u myszy, Przeciwciało przeciw Strep
Wybierz wielkość
100 μL
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT661, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
The immunogen used to generate this antibody corresponds to Strep Tag
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IP: 1:100-1:500, WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Inne uwagi
Purification: Affinity purified by Protein G
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Binbin Jin et al.
Insect science, 28(6), 1601-1620 (2020-11-13)
Sexual development in insects is regulated by a complicated hierarchical cascade of sex determination. The primary signals are diverse, whereas the central nexus doublesex (dsx) gene is relatively conserved within the pathway. Aedes (Stegomyia) albopictus is an important vector with
Xingxing Ren et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1625-1625 (2019-08-06)
The influenza A virus replicates in a broad range of avian and mammalian species by hijacking cellular factors and processes. Avian influenza A viruses (AIVs) generally propagated poorly in mammalian cells, but some mutants of virus-encoded RNA polymerase components, especially
Kasper J Mygind et al.
International journal of molecular sciences, 25(11) (2024-06-19)
Desmoplasia is a common feature of aggressive cancers, driven by a complex interplay of protein production and degradation. Basigin is a type 1 integral membrane receptor secreted in exosomes or released by ectodomain shedding from the cell surface. Given that
Nenavath Gopal Naik et al.
Microbiology spectrum, 10(5), e0232222-e0232222 (2022-09-30)
Over the last 2 years, several global virus-host interactome studies have been published with SARS-CoV-2 proteins with the purpose of better understanding how specific viral proteins can subvert or utilize different cellular processes to promote viral infection and pathogenesis. However, most
Laurita Boff et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-25)
Influenza virus infections represent a major public health issue by causing annual epidemics and occasional pandemics that affect thousands of people worldwide. Vaccination is the main prophylaxis to prevent these epidemics/pandemics, although the effectiveness of licensed vaccines is rather limited
Questions
  1. Guten Tag, welche ist die Konzentration des Antikörpers? Es ist nur die Menge der Lösung angegeben. Danke und Grüße, AG
    1 answer
    1. As listed in the "Properties" section of the website. The concentration is 1 mg/mL.