Kluczowe dokumenty
SAB2700707
Sigma-Aldrich
Anti-ARL13B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARL13B, ARL2L1, DKFZp686E2075, DKFZp686L2472
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ARL13B(200894)
Immunogen
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 141 and 428 of ARL13B according to AAH94725
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes a member of the ADP-ribosylation factor-like family. The encoded protein is a small GTPase that contains both N-terminal and C-terminal guanine nucleotide-binding motifs. This protein is localized in the cilia and plays a role in cilia formation and in maintenance of cilia. Mutations in this gene are the cause of Joubert syndrome 8. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarina Han et al.
Biochemical and biophysical research communications, 509(1), 227-234 (2018-12-26)
The primary cilia are known as biosensors that transduce signals through the ciliary membrane proteins in vertebrate cells. The ciliary membrane contains transmembrane proteins and membrane-associated proteins. Tubby-like protein 3 (TULP3), a member of the tubby family, has been shown