Kluczowe dokumenty
SAB4501880
Sigma-Aldrich
Anti-KI67 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Antigen KI-67, MKI67
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 358 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MKI67(4288)
Opis ogólny
Marker of proliferation Ki-67 (MKI67) is encoded by the gene mapped to human chromosome 10. The encoded protein is characterized by the phosphopeptide-binding forkhead-associated (FHA) domain and a protein phosphatase 1 (PP1)-binding site at N- terminal, 16 tandem repeats at central region and leucine and arginine (LR) pairs at C- terminal end.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Ki67.
Immunogen Range: 3207-3256
Zastosowanie
Anti-KI67, C-Terminal antibody produced in rabbit has been used in following studies:
Działania biochem./fizjol.
Marker of proliferation Ki-67 (MKI67), which is a part of the mitotic chromosome periphery, function as a biological surfactant to maintain individual mitotic chromosomes dispersed in the cytoplasm after nuclear envelope disassembly. Ki-67 is a vital prognostic marker in breast and prostate cancer. Expression of the encoded protein is associated with cell-proliferation rate. Ki-67 is expressed at all active phases of the cell cycle (G (1), S, G (2), and mitosis), except resting cells (G (0)). Therefore, this protein is considered as a potential cell proliferation marker.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Bubendorf et al.
The Journal of pathology, 178(4), 437-441 (1996-04-01)
The clinical course of prostate cancer is highly variable and cannot satisfactorily be predicted by histological criteria alone. Both tumour cell proliferation and neuroendocrine differentiation have been suggested as additional prognostic parameters, neuroendocrine differentiation being considered to enhance tumour cell
Di Wu et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 25, 6946-6954 (2019-12-21)
BACKGROUND High blood glucose levels in diabetes result in retinal angiogenesis, which is the key feature of diabetic retinopathy. This study aimed to investigate the effects of the CXCR4 antagonist, AMD3465, on human retinal vascular endothelial cells (hRVECs) [i]in vitro[/i].
Sara Cuylen et al.
Nature, 535(7611), 308-312 (2016-07-01)
Eukaryotic genomes are partitioned into chromosomes that form compact and spatially well-separated mechanical bodies during mitosis. This enables chromosomes to move independently of each other for segregation of precisely one copy of the genome to each of the nascent daughter
Chuangui Chen et al.
OncoTargets and therapy, 17, 113-128 (2024-02-22)
Chronic gastroesophageal reflux disease (GERD) causes the abnormal reflux of acid and bile salts, which would induce Barrett's esophagus (BE) and esophageal adenocarcinoma (EAC). EGFR, as one of main components of the exosome, plays an important role in cancer progression.
Omar Haque et al.
Frontiers in surgery, 8, 644859-644859 (2021-07-06)
Background: A major limitation in expanding the use of donation after circulatory death (DCD) livers in transplantation is the increased risk of graft failure secondary to ischemic cholangiopathy. Warm ischemia causes thrombosis and injury to the peribiliary vascular plexus (PVP)