Przejdź do
MABF459
Przeciwciało anty-CD86 (B7-2) (człowiek), PE, klon IT2.2
clone IT2.2, from mouse
Synonim(y):
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, B70, BU63, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, CD antigen CD86
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
IT2.2, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
IT2.2, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD86(942)
General description
Przeciwciało IT2.2 reaguje z ludzkim CD86, znanym również jako B7-2, białkiem powierzchniowym komórki o masie 80 kDa, które jest ligandem dla CD28, receptora współstymulującego dla receptora komórek T (TCR). CD28 może również wiązać drugi ligand B7 znany jako CD80 (B7-1). Zarówno CD80, jak i CD86 ulegają ekspresji na aktywowanych komórkach B i komórkach prezentujących antygen. Ligandy te wyzwalają sygnalizację CD28 w połączeniu z aktywacją TCR w celu napędzania proliferacji komórek T, indukowania wysokiego poziomu ekspresji IL-2, nadawania odporności na apoptozę i zwiększania cytotoksyczności komórek T. Interakcja / współstymulująca sygnalizacja między ligandami B7 i CD28 zapewnia kluczową komunikację między komórkami T i komórkami B lub APC w celu koordynacji adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Przeciwciało IT2.2 może być stosowane jako marker ekspresji CD86 na komórkach B, makrofagach i komórkach dendrytycznych. Stwierdzono, że reaguje krzyżowo z CD86 Rhesus, Cynomolgus i Common marmoset.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD86 (B7-2) (ludzkie), PE, klon IT2.2 zatwierdzone do stosowania w western blottingu, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD86 (B7-2).
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million human peripheral blood monocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF458MABF726MABF723
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
clone
IT2.2, monoclonal
clone
GL-1 (GL1), monoclonal
clone
GL-1 (GL1), monoclonal
clone
GL-1 (GL1), monoclonal
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
Allophycocyanin conjugate
Gene Information
human ... CD86(942)
Gene Information
mouse ... Cd86(12524)
Gene Information
mouse ... Cd86(12524)
Gene Information
mouse ... Cd86(12524)
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF45904053252960482