Kluczowe dokumenty
SAB2700416
Sigma-Aldrich
Anti-SCAP (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0199, SCAP
Wybierz wielkość
100 μL
1720,00 zł
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1000-10000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SCAP(22937)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 977 i 1224 białka opiekuńczego SREBF zgodnie z NP_036367
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: IHC-P: rozcieńczenie zależne od testu, WB: 1:1000-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje białko z domeną wyczuwającą sterol (SSD) i siedmioma domenami WD. W obecności cholesterolu białko to wiąże się z białkami wiążącymi sterolowe elementy regulatorowe (SREBP) i pośredniczy w ich transporcie z ER do Golgiego. SREBP są następnie proteolitycznie rozszczepiane i regulują biosyntezę steroli. [dostarczone przez RefSeq]
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 10% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)