Kluczowe dokumenty
MABX7621
Sigma-Aldrich
Izoenzym kinazy kreatynowej MB (CKMB), klon 1
clone 1, from mouse
Synonim(y):
CKMB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
informacje o genach
human ... CKM(1158)
Opis ogólny
Przeciwciało rozpoznaje CKMB, która jest izoformą kinazy kreatynowej obecnej w komórkach mięśnia sercowego. CKMB jest dobrze znanym biomarkerem sercowym, pomiar poziomu CKMB we krwi jest rutynowo stosowany w diagnostyce zawału mięśnia sercowego.
Immunogen
CKMB
Zastosowanie
ELISA; Western Blotting
Potwierdzone dopasowanie par. Przeciwciało wychwytujące MABX7621-1KC; Przeciwciało wykrywające MABX7622-1KC
Research Category
Cancer
Postać fizyczna
50 mM NaCl 10 mM PBS pH 8,0 0,1% azydek sodu (NaN₃)
Format: Oczyszczony
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Stabilny przez 12 miesięcy w temperaturze 2-8ºC od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2