Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA002695
Sigma-Aldrich
Anti-LCN2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, Anti-Lipocalin-2, Anti-NGAL, Anti-Neutrophil gelatinase-associated lipocalin precursor, Anti-Oncogene 24p3, Anti-p25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
QDSTSDLIPAPPLSKVPLQQNFQDNQFQGKWYVVGLAGNAILREDKDPQKMYATIYELKEDKSYNVTSVLFRKKKCDYWIRTFVPGCQPGEFTLGNIKSYPGLTSYLVRVVSTNYNQHAMVFFKKVSQNREYFKITL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LCN2(3934)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
LCN2 (lipokalina 2) to glikoproteina lipokaliny o masie 25 kDa ulegająca ekspresji w tkankach, które są bardziej narażone na działanie mikroorganizmów, takich jak szpik kostny. Jej ekspresja jest regulowana przez szeroki zakres cząsteczek, takich jak cytokiny prozapalne (interleukiny, czynnik martwicy nowotworów α, interferony) i witaminy (kwas retinowy). Należy do nadrodziny dużych lipoprotein. Po raz pierwszy został zidentyfikowany w specyficznych granulkach ludzkiego neutrofila.
Immunogen
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-LCN2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
LCN2 (lipokalina 2) jest głównie zaangażowana we wzrost i różnicowanie komórek oraz wrodzoną odpowiedź immunologiczną. Jest głównie zaangażowana w transport przezbłonowy małych substancji lipofilowych, takich jak formylopeptydy pochodzenia bakteryjnego i lipopolisacharydy (LPS) podczas stanu zapalnego. We wrodzonej odpowiedzi immunologicznej niszczy mikrobiologiczny czynnik wzrostu, pośrednicząc w działaniu przeciwbakteryjnym. Ma znaczenie kliniczne w różnych chorobach nowotworowych, takich jak nowotwory piersi, dróg moczowych, ginekologiczne, tarczycy i żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86221
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saverio Candido et al.
Oncotarget, 5(6), 1576-1594 (2014-04-20)
Cancer remains one of the major cause of death in the Western world. Although, it has been demonstrated that new therapies can improve the outcome of cancer patients, still many patients relapse after treatment. Therefore, there is a need to
Jia Li et al.
Nature communications, 15(1), 7204-7204 (2024-08-22)
Crohn's disease (CD) is a complex chronic inflammatory disorder with both gastrointestinal and extra-intestinal manifestations associated immune dysregulation. Analyzing 202,359 cells from 170 specimens across 83 patients, we identify a distinct epithelial cell type in both terminal ileum and ascending
Subhankar Chakraborty et al.
Biochimica et biophysica acta, 1826(1), 129-169 (2012-04-20)
Neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL), also known as oncogene 24p3, uterocalin, siderocalin or lipocalin 2, is a 24kDa secreted glycoprotein originally purified from a culture of mouse kidney cells infected with simian virus 40 (SV-40). Subsequent investigations have revealed that
Sidsel Støy et al.
Clinical and translational gastroenterology, 11(8), e00197-e00197 (2020-09-22)
In alcoholic hepatitis (AH), high interleukin (IL)-22 production is associated with disease improvement, purportedly through enhanced infection resistance and liver regeneration. IL-22 binding protein (BP) binds and antagonizes IL-22 bioactivity, but data on IL-22BP in liver disease suggest a complex
Kagenori Ito et al.
Molecular oncology, 17(10), 2147-2167 (2023-07-06)
Clinically, the osteolytic phenotype is rare in prostate cancer (PCa), and the prognosis is generally worse than that of the osteoblastic phenotype. Osteoblastic prostate cancer (BPCa) is a major type of bone metastasis. Several factors responsible for osteogenesis have been