Przejdź do
MABS1249
Przeciwciało anty-SCAP, klon 9D5
clone 9D5, from mouse
Synonim(y):
Sterol regulatory element-binding protein cleavage-activating protein, SCAP, SREBP cleavage-activating protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9D5, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9D5, monoclonal
species reactivity
hamster
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
hamster ... Scap(100689048)
General description
Sterol regulatory element-binding protein cleavage-activating protein (UniProt P97260; znane również jako SCAP, SREBP cleavage-activating protein) jest kodowane przez gen SCAP (Gene ID 100689048) u chomików. SCAP pośredniczy w aktywacji związanych z błoną czynników transkrypcyjnych SREBP (białka wiążące element regulujący sterol) w celu transkrypcji genów kodujących enzymy biosyntezy cholesterolu. W komórkach pozbawionych steroli SCAP eskortuje SREBP z ER do Golgiego, gdzie aktywne fragmenty SREBP są uwalniane z błony przez proteolizę. Nagromadzenie steroli wywołuje negatywny mechanizm regulacyjny, w którym SCAP zostaje związany przez Insigs i uwięziony w ER, zapobiegając dalszemu dostarczaniu SREBP do Golgiego w celu uwolnienia proteolitycznego. SCAP przenika przez błonę ER osiem razy (m.in. 19-39, 280-300, 313-333, 345-365, 402-422, 424-444, 519-539, 709-729) z
4 regionami lumenalnymi i 5 cytoplazmatycznymi, mając zarówno N-, jak i C-końcowe końce po stronie cytoplazmatycznej (a.a. 1-18 i 730-1276). C-końcowa domena SCAP pośredniczy w wiązaniu z SREBP, podczas gdy transbłonowe helisy 2-6 obejmują domenę wyczuwającą sterol, która pośredniczy w indukowanym sterolem wiązaniu SCAP z Insigs. Mutacje w regionie wyczuwającym sterol zakłócają wiązanie Insig i zapobiegają retencji SCAP-SREBP w ER za pośrednictwem sterolu.
Zaobserwowano ~150 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 139,5 kDa z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Czwarta domena lumenalna.
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający czwartej domenie lumenalnej SCAP chomika.
Application
Analiza Western Blotting: 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło SCAP w 25 µg lizatu całych komórek i 50 µg ekstraktu błonowego z komórek CHO-K1, ale nie z komórek CHO SRD-13A z niedoborem SCAP (dzięki uprzejmości Lindy Donnelly, Department of Molecular Genetics, UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła egzogennie wyrażony SCAP koimmunoprecypitowany z egzogennie wyrażonym Insig-1 i Insig-2 po traktowaniu 25-hydroksycholesterolem (25-HC) linii komórkowej CHO z niedoborem SCAP SRD-13A, która została transfekowana w celu koekspresji SCAP z Insig-1 lub Insig-2 znakowanym myc (Lee, P.C. i DeBose-Boyd, R.A. (2010). J. Lipid Res. 51(1):192-201).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywne partie wykryły podobny poziom SCAP w ekstraktach błonowych z komórek CHO z lub bez leczenia inhibitorem przetwarzania SREBP 25-hydroksycholesterolem (25-HC), niezależnie od tego, czy komórki są odporne na 25-HC (Lee, P.C. i DeBose-Boyd, R.A. (2010). J. Lipid Res. 51(1):192-201; Lee, P.C., et al. (2007). J. Lipid Res. 48(9):1944-1954).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenny SCAP immunoprecypitowany z lizatu komórek CHO przez poliklonalne przeciwciało SCAP (Sakai, J., et al. (1997). J. Biol. Chem. 272(32):20213-20221).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia zlokalizowała nadeksprymowany SCAP chomika w ER i otoczce jądrowej przez fluorescencyjne barwienie immunocytochemiczne 3% utrwalonych paraformaldehydem, 0.01% przepuszczalnych dla saponiny stabilnych transfekantów CHO (Sakai, J., et al. (1997). J. Biol. Chem. 272(32):20213-20221).
Przeciwciało anty-SCAP, klon 9D5 jest przeciwciałem przeciwko SCAP do stosowania w Western Blotting, Immunocytochemii.
Biochem/physiol Actions
Klon 9D5 wykrył docelowe pasmo w lizacie i ekstrakcie błonowym z komórek CHO-K1, ale nie z linii komórkowej CHO SRD-13A z niedoborem SCAP.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be IgG2bκ.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF920MABN1616MABE1017
description
clone 9D5, from mouse
description
clone 1A9, from rat
description
clone 5E5.3, from mouse
description
clone 44C7, from mouse
clone
9D5, monoclonal
clone
1A9, monoclonal
clone
5E5.3, monoclonal
clone
44C7, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
hamster ... Scap(100689048)
Gene Information
human ... SH2D1A(4068)
Gene Information
human ... CEBPZ(10153)
Gene Information
mouse ... Creb3L1(26427)
species reactivity
hamster
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)