Kluczowe dokumenty
SAB2101382
Sigma-Aldrich
Anti-LRRC15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LIB, Anti-Leucine rich repeat containing 15
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, pig, rat, dog, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRC15(131578)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego LRRC15
Działania biochem./fizjol.
LRRC15 może przyczyniać się do regulacji interakcji adhezji komórka-matryca w odniesieniu do rekrutacji astrocytów wokół blaszek starczych w mózgu z chorobą Alzheimera. LRRC15 jest indukowany przez EWS-WT1(+KTS) w guzie DSRCT i może odgrywać rolę w inwazji komórkowej.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LNISALIALRIEKNELSRITPGAFRNLGSLRYLSLANNKLQVLPIGLFQG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)