Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WT1(7490)
General description
Białko guza Wilmsa (UniProt: P19544; znane również jako WT33) jest kodowane przez gen WT1 (Gene ID: 7490) u człowieka. WT33 służy jako czynnik transkrypcyjny, który odgrywa ważną rolę w rozwoju komórkowym i przeżyciu komórek. Ulega ekspresji w nerkach i podzbiorze komórek krwiotwórczych. Reguluje ekspresję wielu genów docelowych, w tym EPO. WT33 odgrywa istotną rolę w rozwoju układu moczowo-płciowego i pełni rolę supresora nowotworu, a także rolę onkogenną w powstawaniu nowotworów. Opisano osiem różnych izoform WT33, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoformy pozbawione motywu KTS działają jako czynniki transkrypcyjne, podczas gdy izoformy zawierające motyw KTS mogą wiązać mRNA i odgrywać rolę w metabolizmie mRNA lub splicingu. Izoforma 1 ma niższe powinowactwo do DNA i może wiązać RNA. N-końcowy region WT33 zawiera region bogaty w prolinę (aa 27-83) zaangażowany w regulację transkrypcji, samoasocjację i rozpoznawanie RNA, podczas gdy jego C-końcowy region zawiera cztery palce cynkowe typu C2H2 (aa 323-347, 353-377, 383-405, 414-438), które pośredniczą w wiązaniu DNA i RNA. Domena palca cynkowego WT33 może wiązać się z sekwencjami bogatymi w GC, takimi jak sekwencja konsensusowa EGR-1 (5 -GCG(T/G)GGGCG-3 ), motyw WTE (5′-GCGTGGAGT-3′) lub motyw (TCC)n. Mutacje w genie WT1 powodują guzy Wilmsa charakteryzujące się embrionalnym nowotworem złośliwym nerki. Niektóre mutacje powodują zespół nerczycowy 4, który powoduje ciężki białkomocz, powodując powikłania, takie jak hipoalbuminemia, hiperlipidemia i obrzęk.
Zaobserwowano ~59 kDa; obliczono 49,19 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka guza Wilmsa. Immunogen jest konserwowany w izoformach 1,2,3 i 4.
Application
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło guz Wilmsa (WT33) w lizacie tkanki ludzkiego jądra.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło Wilms Wilms Tumor (WT33) w ludzkich tkankach jąder i nerek.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło Wilms Wilms Tumor (WT33) w ludzkich tkankach jąder i nerek.
Anti-Wilms Tumor (WT33), nr kat. ABC1690, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko guza Wilmsa i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko guza Wilmsa u ludzi. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Wilms Tumor (WT33) in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Wilms Tumor (WT33) in human kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.